Learn More
Chlorure de 4-diméthylaminoazobenzène-4'-sulfonyle 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332346 100 mg 100mg
11322346 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06057.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56512-49-3 | C14H14ClN3O2S | 323.80 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56512-49-3
Formule moléculaire C14H14ClN3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 323.80
Numéro MDL MFCD00007444
Clé InChI VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chloride
CID PubChem 91660
Nom IUPAC 4-{2-[4-(dimethylamino)phenyl]diazen-1-yl}benzene-1-sulfonyl chloride
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride
Point de fusion ∼185°C
Quantité 100 mg
Numéro UN UN3261
Beilstein 3064095
Poids de la formule 323.8
Pourcentage de pureté ≥98%