Learn More
4-diméthylaminobenzaldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10655992 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10655992 25 g Flacon en plastique -
10656182 100 g Flacon en plastique -
10184370 500 g Flacon en plastique 500g
11905321 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10655992 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168760250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-10-7
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00003381
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
CID PubChem 7479
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Point de fusion 70°C to 75°C
Couleur Vert à jaune
Point d’ébullition 176°C to 177°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 164°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2NC6H4CHO
Quantité 25 g
Beilstein 14,31
Fieser 01,273; 02,146
Merck Index 15,3252
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether and chloroform
Poids de la formule 149.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde