Learn More
4-diméthylaminobenzaldéhyde, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10697031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10697031 100 g Flacon en verre 100g
10138230 25 g Flacon en verre 25g
10700302 500 g Flacon en verre 500g
10627954 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10697031 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423631000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-10-7
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00003381
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
CID PubChem 7479
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Point de fusion 70°C to 75°C
Couleur Blanc à blanc cassé
Densité 5.15
Point d’ébullition 176°C to 177°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 164°C
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NC6H4CHO
Quantité 100 g
Beilstein 14, 31
Fieser 01,273; 02,146
Merck Index 15, 3252
Informations sur la solubilité (in hydrochloric acid) Passes test
Poids de la formule 149.19
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminobenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.