Learn More
4-Diméthylaminobenzaldéhyde, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334207
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11334207 25 g 25g
11344207 100 g 100g
11354207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11334207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036684.14
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
4-Dimethylaminobenzaldehyde is used to prepare colorful Schiff base adducts with amines, pyrroles and indoles. It is often used in the Ehrlich reaction, test for the presence of indoles in a sample containing alkaloids and determination of hydrazine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-10-7
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00003381
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
CID PubChem 7479
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Point de fusion 73°C to 75°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 176°C to 177°C (17 mmHg)
Point d’éclair 164°C (327°F)
Odeur Strong
Quantité 25 g
Beilstein 606802
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,3230
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetic acid; Insoluble in water.
Poids de la formule 149.19
Qualité ACS
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.