Learn More
4-diméthylaminobenzhydrazide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11424734 10 g 10g
11434734 50 g 50g
11444734 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424734 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13723.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 19353-92-5 | C9H13N3O | 179.223 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19353-92-5
Formule moléculaire C9H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 179.223
Numéro MDL MFCD00014761
Clé InChI HITIGLAGJBMISF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzohydrazide, 4-dimethylamino benzhydrazide, 4-dimethylaminobenzhydrazide, p-dimethylamino benzohydrazide, 4-n,n-dimethylamino benzhydrazide, dimethyl 4-???phenyl amine, 4me2nphcon2, acmc-1bqxb, maybridge1_002636, 4-dimethylaminobenzoic acid, hydrazide
CID PubChem 88019
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)benzohydrazide
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminobenzhydrazide
Point de fusion 174°C to 175°C
Quantité 10 g
Beilstein 2210856
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté ≥98%