Learn More
Acide 4-diméthylaminobenzoïque, 98%
Code produit 10636302 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636302 100 g Flacon en plastique 100g
10294090 25 g Flacon en plastique 25g
10095943 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10636302 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115761000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 619-84-1 | C₉H₁₁NO₂| 165,19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-84-1
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00002537
Clé InChI YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzoic acid, benzoic acid, 4-dimethylamino, benzoic acid, p-dimethylamino, p-dimethylaminobenzoic acid, n,n-dimethyl-p-aminobenzoic acid, n,n-dimethyl-4-aminobenzoic acid, p-n,n-dimethylamino benzoic acid, p-dimethylamino benzoic acid, unii-d1ma908ev0, 4-n,n-dimethylamino benzoic acid
CID PubChem 12092
Nom IUPAC Acide 4-(diméthylamino)benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminobenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 238°C to 242°C
Couleur Beige-Blanc à Gris-Vert
Densité 170g/mL
Point d’éclair 170°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2NC6H4CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 14, 426
Merck Index 15, 3254
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hcl and koh solutions,soluble in alcohol,sparingly soluble in ether,practically insoluble in acetic acid
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Dimethylaminobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement