Learn More
4-diméthylaminobenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484307 100 g 100g
11464307 5 g 5g
11474307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20389.22
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 530-44-9 | C15H15NO | 225.291 g/mol
4-(Dimethylamino)benzophenone is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(diméthylamino)benzophénone est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-44-9
Formule moléculaire C15H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 225.291
Numéro MDL MFCD00008311
Clé InChI BEUGBYXJXMVRFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzophenone, 4-dimethylaminobenzophenone, p-dimethylaminobenzophenone, p-benzoyl-n,n-dimethylaniline, 4-n,n-dimethylaminobenzophenone, p-dimethylamino benzophenone, 4-dimethylamino phenyl phenyl methanone, 4-benzoyl-n,n-dimethylaniline, methanone, 4-dimethylamino phenyl phenyl, benzophenone, 4-dimethylamino
CID PubChem 10737
Nom IUPAC [4-(Diméthylamino)phényl]-phénylméthanone
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminobenzophenone
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 100 g
Merck Index 14,3233
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 225.29
Pourcentage de pureté 98%