Learn More
4-(diméthylaminobenzylidène)rhodanine, TRC
Code produit 30381482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30381482 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30381482 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD8265931G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
CAS 536-17-4
Formule moléculaire C12 H12 N2 O S2
Quantité 1 g
Synonyme 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
Formule InChI InChI=1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)
SMILES CN(C)c1ccc(C=C2SC(=S)NC2=O)cc1
Nom IUPAC 5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanylidène-1,3-thiazolidin-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 264.366
Poids de la formule 264.039