Learn More
4-(diméthylaminobenzylidène)rhodanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Dimethylaminobenzylidene)rhodanine |
| CAS | 536-17-4 |
| Formule moléculaire | C12 H12 N2 O S2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16) |
| SMILES | CN(C)c1ccc(C=C2SC(=S)NC2=O)cc1 |
| Nom IUPAC | 5-[[4-(diméthylamino)phényl]méthylidène]-2-sulfanylidène-1,3-thiazolidin-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 264.366 |
| Poids de la formule | 264.039 |