Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-diméthylaminocinnamaldéhyde, 98 %
Code produit 10756331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10756331 5 g Flacon en verre -
10182330 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10756331 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 115790050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.00€
    86.65€ / 5g
    Économisez 9.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6203-18-5 | C11H13NO | 175.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6203-18-5
Formule moléculaire C11H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.23
Numéro MDL MFCD00007002
Clé InChI RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Synonyme 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
CID PubChem 5284506
Nom IUPAC (E)-3-[4-(diméthylamino)phényl]prop-2-enal
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 137°C to 142°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NC6H4CH=CHCHO
Quantité 5 g
Beilstein 14, 71
Poids de la formule 175.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.