Learn More
4-diméthylaminocinnamaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11406446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11406446 5 g 5g
11416446 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11406446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24741.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.70€
    69.65€ / 5g
    Économisez 8.05€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6203-18-5 | C11H13NO | 175.231 g/mol
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde is a reagent used in the assay of apotryptophanase and tryptophanase. It has been used in a chromogenic method for quantifying proanthocyandines in cranberry powder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-(diméthylamino)cinnamaldéhyde est un réactif utilisé dans le dosage de l’apotryptophanase et de la tryptophanase. Il a été utilisé dans une méthode chromogène pour quantifier les proanthocyanidines dans la poudre de canneberge.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éthanol, et le dioxane.
Remarques
Sensible à la lumière & à l’air. Stocker à -20°C. Stocker dans l‘obscurité. Incompatible avec les agents oxydants, l’air, et la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6203-18-5
Formule moléculaire C11H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.231
Numéro MDL MFCD00007002
Clé InChI RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Synonyme 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
CID PubChem 5284506
Nom IUPAC (E)-3-[4-(diméthylamino)phényl]prop-2-enal
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Point de fusion 137°C to 144°C
Quantité 5 g
Beilstein 972369
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethanol,dioxane.
Poids de la formule 175.23
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Dimethylaminocinnamaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Dimethylaminocinnamaldehyde