Learn More
Acide 4-diméthylaminocinnamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497124 5 g 5g
11487124 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497124 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21549.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.54€
    189.65€ / 5g
    Économisez 41.89€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1552-96-1 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1552-96-1
Formule moléculaire C11H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.23
Numéro MDL MFCD00004397
Clé InChI CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
Synonyme 4-dimethylamino cinnamic acid, 4-dimethylaminocinnamic acid, p-dimethylamino cinnamic acid, 3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid, 4-n,n-dimethylamino cinnamic acid, 2e-3-4-dimethylamino phenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylaminophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-dimethylamino phenyl acrylic acid
CID PubChem 1540638
Nom IUPAC Acide (E)-3-[4-(diméthylamino)phényl]prop-2-énoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminocinnamic acid
Point de fusion ∼222°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 1368533
Poids de la formule 191.23
Pourcentage de pureté 99%