Learn More
4-Dimethylaminopyridine (Peptide Synthesis), Fisher BioReagents
Code produit 11413713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11413713 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11413713 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP596100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
4-Dimethylaminopyridine is a catalyst for several acylation reactions, especially in oligonucleotide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vecteur alpha Dimethylaminopyridine
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminopyridine
CAS 1122-58-3
Point de fusion 110°C
Couleur Blanc
pH 9.7
Point d’ébullition 162°C
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H10N2
Quantité 100 g
Merck Index 15, 3433
Synonyme 4-dimethylaminopyridine, dmap, 4-dimethylamino pyridine, 4-pyridinamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-pyridinamine, p-dimethylaminopyridine, pyridine, 4-dimethylamino, ccris 6176, dimethylpyridin-4-ylamine
Clé InChI VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=NC=C1
Nom IUPAC N,N-dimethylpyridin-4-amine
Poids moléculaire (g/mol) 122.171
CID PubChem 14284
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Synthèse de peptides
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Dimethylaminopyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.