Learn More
4-Diméthylaminopyridine, TRC
Product Code. 30010654
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Unit Size:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30010654 25 g 25g
30011203 250 g 250g
30004988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30010654 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD47902525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1122-58-3
Formule moléculaire C7 H10 N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Synonyme Pyridine, 4-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), N,N-Dimethyl-4-pyridinamine, 4-(Dimethylamino)pyridine, 4-(N,N-Dimethylamino)pyridine, 4-DMAP, DMAP, DMAP (catalyst), N,N-Dimethyl-4-aminopyridine, N,N-Dimethyl-4-pyridylamine, p-Dimethylaminopyridine, γ-(Dimethylamino)pyridine
Nom IUPAC N,N-diméthylpyridine-4-amine
SMILES CN(C)c1ccncc1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminopyridine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Poids de la formule 122.0844
Pourcentage de pureté >95%