Learn More
4-Diméthylaminopyridine, TRC
Code produit 30011203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011203 250 g 250g
30004988 5 g 5g
30010654 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011203 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD479025250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-58-3
Formule moléculaire C7 H10 N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Synonyme Pyridine, 4-(dimethylamino)- (6CI,7CI,8CI), N,N-Dimethyl-4-pyridinamine, 4-(Dimethylamino)pyridine, 4-(N,N-Dimethylamino)pyridine, 4-DMAP, DMAP, DMAP (catalyst), N,N-Dimethyl-4-aminopyridine, N,N-Dimethyl-4-pyridylamine, p-Dimethylaminopyridine, γ-(Dimethylamino)pyridine
Nom IUPAC N,N-diméthylpyridine-4-amine
SMILES CN(C)c1ccncc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dimethylaminopyridine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
Poids de la formule 122.0844
Pourcentage de pureté >95%