Learn More
4-Diphenylmethoxypiperidine hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Diphenylmethoxy)piperidine Hydrochloride |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H21NO.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)20-17-11-13-19-14-12-17;/h1-10,17-19H,11-14H2;1H |
| Poids de la formule | 303.139 |