Learn More
4-[(dipropylamino)sulfonyl]benzoïque, 97 %, Maybridge
Code produit 11326316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326316 50 g 50g
10621503 10 g 10g
10503145 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11326316 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB00915EE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 57-66-9
Formule moléculaire C13H19NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 285.36
Numéro MDL MFCD00038402
Clé InChI DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
CID PubChem 4911
ChEBI CHEBI:8426
Nom IUPAC 4-(dipropylsulfamoyl)benzoic acid
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire [CH3(CH2)2]2NSO2C6H4CO2H
Quantité 50 g
Poids de la formule 285.36
Pourcentage de pureté 97%