Learn More
Sel de potassium à l’acide 4-dodécylbenzinsulfonique, TRC
Code produit 30180303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180303 1 g 1g
30180409 10 g 10g
30179781 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180303 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4945601G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14564-74-0
Formule moléculaire C18H29KO3S
Poids moléculaire (g/mol) 364.58
Synonyme p-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt
SMILES [K+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H30O3S.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1