Learn More
Sel de potassium à l’acide 4-dodécylbenzinsulfonique, TRC
Code produit 30180409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180409 10 g 10g
30180303 1 g 1g
30179781 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180409 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49456010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14564-74-0
Formule moléculaire C18H29KO3S
Poids moléculaire (g/mol) 364.58
Synonyme p-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt
SMILES [K+].CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Dodecylbenzenesulfonic Acid Potassium Salt
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C18H30O3S.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21;/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1