Learn More
4-épi-Déméclocycline (~90 %), TRC
Code produit 30003760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003760 1 mg 1mg
30003228 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30003760 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2307301MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14206-59-8
Formule moléculaire C21 H21 Cl N2 O8
Poids moléculaire (g/mol) 464.85
Synonyme (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-, 4-epimer (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 7-chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-, [4R-(4alpha,4abeta,5abeta,6alpha,12abeta)]-, 4-Epidemeclocycline, 4-Epidemethylchlortetracycline, 4-epi-Demeclocycline
Nom IUPAC (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-7-chloro-4-(diméthylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tétrahydro-4H-tétracene-2-carboxamide
SMILES CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H]3[C@H](O)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-epi-Demeclocycline
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H21ClN2O8/c1-24(2)14-7-5-6-10(16(27)12-9(25)4-3-8(22)11(12)15(6)26)18(29)21(7,32)19(30)13(17(14)28)20(23)31/h3-4,6-7,14-15,25-26,28-29,32H,5H2,1-2H3,(H2,23,31)/t6-,7-,14+,15-,21-/m0/s1
Poids de la formule 464.0986