Learn More
4'-Epi Lamivudine, TRC
Code produit 30370045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30370045 10 mg
30376891 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30370045 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE58852510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139757-68-9
Formule moléculaire C8 H11 N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 229.26
Synonyme 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-trans)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, trans(+)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 4'-Epi Lamivudine, 4'-epi-Lamivudine, 4'-Epilamivudine, trans-Lamivudine, 4-Amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one, (2'R-trans)-Lamivudine
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,5R)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CS[C@H](CO)O2
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Trans-Lamivudine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7-/m1/s1
Poids de la formule 229.0521
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.