Learn More
4-Épi-hydrochlortétracycline Chlorhydrate (>90 %), TRC
Code produit 30132461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132461 5 mg 5mg
30133558 1 mg 1mg
30006575 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132461 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5780605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 158018-53-2
Formule moléculaire C22 H21 Cl N2 O7 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 497.33
Synonyme [4R-(4alpha,4abeta,12abeta)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride;
Nom IUPAC (4R,4aS,12aS)-7-chloro-4-(diméthylamino)-3,10,12,12a-tétrahydroxy-6-méthyl-1,11-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tétracene-2-carboxamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2CC3=C(C)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H21ClN2O7.ClH/c1-7-8-6-9-16(25(2)3)18(28)15(21(24)31)20(30)22(9,32)19(29)13(8)17(27)14-11(26)5-4-10(23)12(7)14;/h4-5,9,16,26,28-29,32H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t9-,16+,22-;/m0./s1
Poids de la formule 496.0804
Pourcentage de pureté >95%