Learn More
4-Épi-hydrochlortétracycline Chlorhydrate (>90 %), TRC
Code produit 30133558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133558 1 mg 1mg
30132461 5 mg 5mg
30006575 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133558 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5780601MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 158018-53-2
Formule moléculaire C22 H21 Cl N2 O7 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 497.33
Synonyme [4R-(4alpha,4abeta,12abeta)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride;
Nom IUPAC (4R,4aS,12aS)-7-chloro-4-(diméthylamino)-3,10,12,12a-tétrahydroxy-6-méthyl-1,11-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tétracene-2-carboxamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2CC3=C(C)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H21ClN2O7.ClH/c1-7-8-6-9-16(25(2)3)18(28)15(21(24)31)20(30)22(9,32)19(29)13(8)17(27)14-11(26)5-4-10(23)12(7)14;/h4-5,9,16,26,28-29,32H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t9-,16+,22-;/m0./s1
Poids de la formule 496.0804
Pourcentage de pureté >95%