Learn More
Chlorhydrate de 4-épianhydrochlortétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire
Code produit 10308960 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10308960 500 mg Flacon en verre 500mg
10073320 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10308960 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 268225000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 158018-53-2
Formule moléculaire C22H21ClN2O7·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 497.33
Numéro MDL MFCD00143313
Clé InChI ISGAAFMBTIWTEU-PXAZKYFKSA-N
Synonyme 4-epianhydrochlortetracycline hydrochloride, 4-epianhydrochlortetracycline hcl, epianhydrochlortetracycline hydrochloride, 2z,4r,4as,12as-2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-10,11,12a-trihydroxy-6-methyl-4a,5-dihydro-4h-tetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 4r,4as,12ar-7-chloro-4-dimethylamino-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-3,4,4a,5,12,12a-hexahydrotetracene-2-carboxamide-hydrogen chloride 1/1, 4r,4as,12as-7-chloro-4-dimethylamino-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4a,5-dihydro-4h-tetracene-2-carboxamide hydrochloride, 4r-4, a,4a, a,12a, a-7-chloro-4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
CID PubChem 54710413
Nom IUPAC (4R,4aS,12aR)-7-chloro-4-(diméthylamino)-1,10,11,12a-tétrahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tétracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
SMILES CC1=C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C14)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Note relative au nom Can be used as secondary standard
Point de fusion 222.0°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (as is,calculated)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L. Other solubilities: 29g/L methanol
Poids de la formule 497.33
Pourcentage de pureté ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.