Learn More
4-Épi-Épi-hydrotétracycline Hydrate de chlorhydrate (>85 %), TRC
Code produit 30369624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30369624 25 mg
30377539 5 mg
30377836 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30369624 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE57807025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C22H22N2O7.HCl.H2O
Poids moléculaire (g/mol) 480.9
Synonyme (4R,4aS,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Hydrochloride
Nom IUPAC (4R,4aS,12aS)-4-(diméthylamino)-3,10,11,12a-tétrahydroxy-6-méthyl-1,12-dioxo-1,4,4a,5,12,12a-hexahydrotétracene-2-carboxamide hydrate
SMILES O[C@@]12[C@]([H])([C@@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C2=O)CC3=C(C4=CC=CC(O)=C4C(O)=C3C1=O)C.Cl.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Epianhydrotetracycline Hydrochloride Hydrate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H22N2O7.ClH.H2O/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H;1H2/t11-,16+,22-;;/m0../s1
Poids de la formule 480.13