Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de 4-épichlortétracycline, utilisable comme étalon secondaire
Code produit 10731331 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10731331 100 mg Flacon en verre 100mg
10105160 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10731331 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 268231000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le chlorhydrate de 4-épichlortétracycline, numéro CAS 14297-93-9, est un antibiotique bactériostatique à large spectre de la famille des antibiotiques tétracyclines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le 4-épichlortétracycline est le sel de chlorhydrate de 4-épichlortétracycline, une structure de cycle de tétracycline avec une substitution de chlorure
•Le chlorhydrate de 4-épichlortétracycline (4-épi-chlortétracycline) est un épimère de la chlortétracycline
•Le 4-épichlortétracycline supprime l’activité neutrophile et réduit la réponse immunitaire
•Agit en tant qu’analogue de l’aminoacyl-ARNt pour perturber la synthèse des polypeptides, réduisant ainsi la croissance bactérienne Applications
•Peut être utilisé pour la recherche in vitro sur le cancer et les mécanismes inflammatoires
• Destiné à être utilisé comme agent sélectif et comme étalon secondaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101342-45-4
Formule moléculaire C22H23ClN2O8·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 515.34
Numéro MDL MFCD09842537
Clé InChI QYAPHLRPFNSDNH-PNEIEYGESA-N
Synonyme epichlortetracycline hydrochloride
CID PubChem 92043146
Nom IUPAC (4R,4aS,5aS,6R,12aR)-7-chloro-4-(diméthylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracène-2-carboxamide ; chlorhydrate
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 250.0°C
Couleur Orange à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (as is,calculated)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: 67g/L. Other solubilities: 20g/L methanol
Poids de la formule 515.34
Pourcentage de pureté ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Epichlortetracycline hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.