Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-épioxytétracycline, peut être utilisé comme étalon secondaire
Code produit 10389380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10389380 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10389380 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 257711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    230.65€ / 100mg
    Économisez 45.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
4-épioxytétracycline, nº CAS 14206-58-7, est l’un des principaux métabolites de l’oxytétracycline présentant une activité antibactérienne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • 4-épioxytétracycline est un métabolite du composé d’oxytétracycline qui présente une activité antibactérienne
  • Il s’agit du principal produit de dégradation dérivé de la métabolisation de l’oxytétracycline. Il a été détecté dans certains échantillons biologiques
  • Son mécanisme d’action a été décrit comme étant lié à l’inhibition de la synthèse des protéines mitochondriales
Applications
  • Il a été décrit dans les recherches en laboratoire que le traitement par 4-épioxytétracycline diminue la diversité bactérienne du microbiote intestinal et facilite la prolifération des agents pathogènes opportunistes dans le saumon
  • L’utilisation de la 4-épioxytétracycline dans les modèles animaux (rats Wistar) a entraîné une altération significative du microbiote intestinal et des troubles de la métabolomique sanguine
  • 4-épioxytétracycline peut être appliquée comme étalon de référence secondaire pendant les études de stabilité de l’oxytétracycline
  • 4-épioxytétracycline a été utilisée dans les études de recherche pour évaluer la voie de dégradation et les produits de la tétracycline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Epioxytetracycline
Note relative au nom 97%
CAS 14206-58-7
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 168.0°C
Couleur Beige-vert à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (as is,calculated)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C22H24N2O9
Numéro MDL MFCD00062825
Quantité 100 mg
Merck Index 10, 6846
Rotation spécifique − 247.00
Synonyme 4-epioxytetracyline, unii-73von8sry5, 4-epioxytetracycline, 73von8sry5, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as-4-dimethylamino-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide, hydroxy quatrimycin, oxytetracycline dihydrate specified impurity a ep, oxytetracycline hydrochloride specified impurity a ep, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as-4-dimethylamino-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide, 2-naphthacenecarboxamide, 4-dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, 4r,4ar,5s,5ar,6s,12as
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L. Other solubilities: 3.6g/L methanol
Clé InChI OWFJMIVZYSDULZ-DVJPNYBFSA-N
SMILES CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O
Nom IUPAC (4R,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(diméthylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-méthyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tétrahydrotétracène-2-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 460.43
CID PubChem 54678403
Poids de la formule 460.43
Pourcentage de pureté ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Epioxytetracycline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.