Learn More
4-(Éthènesulfonyl)benzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Ethenesulfonyl)benzonitrile |
| CAS | 1154397-48-4 |
| Formule moléculaire | C9H7NO2S |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7NO2S/c1-2-13(11,12)9-5-3-8(7-10)4-6-9/h2-6H,1H2 |
| SMILES | C=CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C#N |
| Nom IUPAC | 4-éthénylsulfonylbenzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.22 |
| Poids de la formule | 193.0197 |