Learn More
4-Éthényl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| CAS | 120427-93-2 |
| Formule moléculaire | C10 H9 N O |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 4-Ethenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9NO/c1-2-7-4-3-5-9-8(7)6-10(12)11-9/h2-5H,1,6H2,(H,11,12) |
| SMILES | C=Cc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| Nom IUPAC | 4-éthényl-1,3-dihydroindol-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.18 |
| Poids de la formule | 159.0684 |