Learn More
4-éthoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11964881 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11964881 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435360050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-1, 1, 1-trifluoro-3-buten-2-one
CAS 17129-06-5
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 51.0°C to 53.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule moléculaire C6H7F3O2
Numéro MDL MFCD00192131
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.18
Synonyme 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, e-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, 3e-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, etfbo, 2-ethoxyvinyl trifluoromethyl ketone, e-4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro, 4-ethoxy, 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-but-3-en-2-one
Clé InChI YKYIFUROKBDHCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC=CC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC (E)-4-éthoxy-1,1,1-trifluoromais-3-en-2-one
Stabilisateur (0.5% BHT stabilizer)
Poids moléculaire (g/mol) 168.12
CID PubChem 5709222
Poids de la formule 168.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.