Learn More
4-Éthoxy-1,1,1-trifluoro-3-butén-2-one, TRC
Code produit 30369704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369704 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369704 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE8929705G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
CAS 17129-06-5
Formule moléculaire C6H7F3O2
Quantité 5 g
Synonyme 2-(Trifluoroacetyl)vinyl Ethyl Ether, 2-Ethoxyvinyl Trifluoromethyl Ketone, 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Formule InChI InChI=1S/C6H7F3O2/c1-2-11-4-3-5(10)6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
SMILES CCO\C=C\C(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC (E)-4-éthoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 168.11
Poids de la formule 168.0398