Learn More
Chlorure de 4-éthoxy-2,6-difluorobenzoyle, 97 %
Code produit 15497027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497027 1 g 1g
15407037 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34113.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1373920-79-6
Formule moléculaire C9H7ClF2O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.6
Numéro MDL MFCD22201053
Clé InChI DFCDPQTYYGJYOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 86277653
Nom IUPAC 4-éthoxy-chlorure de 2,6-difluorobenzoyle
SMILES CCOC1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 220.6
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide