Learn More
Chlorure de 4-éthoxy-2-fluorobenzoyl, 97 %
Code produit 15416727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416727 1 g 1g
15426727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33851.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1034248-85-5
Formule moléculaire C9H8ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.61
Numéro MDL MFCD13196594
Clé InChI FTJONAPGITZXSQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 57361364
Nom IUPAC Chlorure de 4-éthoxy-2-fluorobenzoyle
SMILES CCOC1=CC(F)=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 202.61
Pourcentage de pureté 97%