Learn More
Bromure de 4-éthoxy-3,5-difluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15415567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415567 1 g 1g
15425567 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32801.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1017779-38-2
Formule moléculaire C9H9BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 251.071
Numéro MDL MFCD09258691
Clé InChI SFMOQKHETBGLAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide, 5-bromomethyl-2-ethoxy-1,3-difluorobenzene, 4-ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide, jrd
CID PubChem 46737611
Nom IUPAC 5-(bromométhyl)-2-éthoxy-1,3-difluorobenzène
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1F)CBr)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Indice de réfraction 1.5183
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 251.07
Pourcentage de pureté 97%