Learn More
4-éthoxy-3,5-difluorophénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15414527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414527 250 mg 250mg
15404527 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31866.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-45-1
Formule moléculaire C8H8F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.15
Numéro MDL MFCD09258694
Clé InChI MRARGBDWPXWTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 4-ethoxy-3,5-difluoro, 4-ethoxy-3,5-difluorophenol, jrd
CID PubChem 46737614
Nom IUPAC 4-éthoxy-3,5-difluorophénol
SMILES CCOC1=C(F)C=C(O)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-3,5-difluorophenol
Indice de réfraction 1.486
Quantité 250 mg
Poids de la formule 174.14
Pourcentage de pureté 97%