Learn More
Chlorhydrate de 4-éthoxy-3-nitropyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11313676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313676 25 g 25g
11303676 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313676 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14743.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorhydrate de 4-éthoxy-3-nitropyridine agit comme un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans la préparation du 3,4-diaminopyridine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’humidité. Incompatible avec l’agent oxydant et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94602-04-7
Formule moléculaire C7H9ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 204.61
Numéro MDL MFCD01075663
Clé InChI HNMWMLXQJBWURC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxy-3-nitropyridine hydrochloride, 3-nitro-4-ethoxypyridine hydrochloride, 4-ethoxy-3-nitro-pyridine hydrochloride, 4-ethoxy-3-nitropyridine hydrogen chloride, pyridine, 4-ethoxy-3-nitro-, monohydrochloride, 4-ethoxy-3-nitropyridinehydrochloride, pubchem6674, labotest-bb lt00454779, 4-ethoxy-3-nitropyridine hcl, ksc496g1h
CID PubChem 12407497
Nom IUPAC 4-éthoxy-3-nitropyridine;chlorhydrate
SMILES CCOC1=C(C=NC=C1)[N+](=O)[O-].Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-3-nitropyridine hydrochloride
Point de fusion ∼270°C
Quantité 25 g
Beilstein 3712456
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 204.61
Pourcentage de pureté 97%