Learn More
4-Éthoxy-3-(trifluorométhyl)aniline, 97 %
Code produit 15417387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417387 1 g 1g
15427387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34439.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2713-74-8
Formule moléculaire C9H10F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 205.18
Numéro MDL MFCD08056137
Clé InChI YAIGBJRRAPBODW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenylamine, acmc-209gvf
CID PubChem 6485751
Nom IUPAC 4-éthoxy-3-(trifluorométhyl)aniline
SMILES CCOC1=C(C=C(N)C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 205.18
Pourcentage de pureté 97%