Learn More
Bromure 4-éthoxy-3-(trifluorométhyl)benzyl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15437327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437327 5 g 5g
15427327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34388.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1206593-30-7
Formule moléculaire C10H10BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 283.088
Numéro MDL MFCD13196582
Clé InChI GAZKSECNCUGHQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxy-3-trifluoromethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl-1-ethoxy-2-trifluoromethyl benzene
CID PubChem 55219677
Nom IUPAC 4-(bromométhyl)-1-éthoxy-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES CCOC1=C(C=C(C=C1)CBr)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 283.09
Pourcentage de pureté 97%