Learn More
4-Éthoxy-3-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3259 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 219.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |