Learn More
4-Éthoxy-3-(trifluorométhyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15487247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487247 5 g 5g
15477247 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34308.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1206593-27-2
Formule moléculaire C10H12F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 219.21
Numéro MDL MFCD13196584
Clé InChI GHCHXTNRZYWWPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxy-3-trifluoromethyl benzylamine, 1-4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
CID PubChem 57361411
Nom IUPAC [4-éthoxy-3-(trifluorométhyl)phényl]méthanamine
SMILES CCOC1=C(C=C(CN)C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 219.21
Pourcentage de pureté 97%