Learn More
Acide 4-éthoxy-3-(trifluorométhyl)phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 248.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |