Learn More
4’-Ethoxyacétanilide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483504 100 g 100g
11493504 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483504 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11200.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 62-44-2 | Molecular Formula: C10H13NO2 | Molecular Weight: 179.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-44-2
Formule moléculaire C10H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.219
Numéro MDL MFCD00009094
Clé InChI CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
CID PubChem 4754
ChEBI CHEBI:8050
Nom IUPAC N-(4-éthoxyphényl)acétamide
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Ethoxyacetanilide
Point de fusion 134°C to 136°C
Quantité 100 g
Beilstein 1869238
Merck Index 14,7204
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Ethoxyacetanilide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenacetin