Learn More
4’-Ethoxyacétanilide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493504 500 g 500g
11483504 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493504 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11200.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 62-44-2 | Molecular Formula: C10H13NO2 | Molecular Weight: 179.219 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-44-2
Formule moléculaire C10H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.219
Numéro MDL MFCD00009094
Clé InChI CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
CID PubChem 4754
ChEBI CHEBI:8050
Nom IUPAC N-(4-éthoxyphényl)acétamide
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Ethoxyacetanilide
Point de fusion 134°C to 136°C
Quantité 500 g
Beilstein 1869238
Merck Index 14,7204
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 97%