Learn More
4’-éthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4'-Ethoxyacetophenone is used to produce 4-(4-ethoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le composé 4′-éthoxyacétophénone est utilisé pour produire le composé 4-(4-éthoxy-phényl)-thiazol-2-ylamine.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’eau (791,1 mg/l).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Ethoxyacetophenone |
| Point de fusion | 35°C to 38°C |
| Point d’ébullition | 145°C to 146°C (13 mmHg) |
| Point d’éclair | 134°C (273°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 636783 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,water(791.1mg/L). |
| Poids de la formule | 164.2 |
| Pourcentage de pureté | 98% |