Learn More
4'-Éthoxyacétophénone, TRC
Code produit 30379035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379035 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379035 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE89059510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxyacetophenone
CAS 1676-63-7
Formule moléculaire C10 H12 O2
Quantité 10 g
Synonyme Ethanone, 1-(4-ethoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Ethoxyphenyl)ethan-1-one, 40959-1A, 4'-Ethoxyacetophenone, NSC 403850, NSC 406258, p-Ethoxyacetophenone, 4-Ethoxyacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCOc1ccc(cc1)C(=O)C
Nom IUPAC 1-(4-éthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Poids de la formule 164.0837