Learn More
4-éthoxybenzaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474024 25 g 25g
11484024 100 g 100g
11494024 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474024 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11987.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10031-82-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
4-Ethoxybenzaldehyde can be used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor. benzaldehyde-derived anti-inflammatory agents may be useful in reducing facial erythema.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-éthoxybenzaldéhyde peut être utilisé comme suppresseur anti-inflammatoire et prostaglandine E2. Les agents anti-inflammatoires dérivés du benzaldéhyde peuvent être utiles pour réduire l’érythème facial.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-82-0
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD00003388
Clé InChI JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 4-ethoxy, p-ethoxybenzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-ethoxy, homoanisaldehyde, 4-ethyloxy benzaldehyde, unii-gow1h0f49a, fema no. 2413, 4-ethoxy-benzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, p
CID PubChem 24834
Nom IUPAC 4-éthoxybenzaldéhyde
SMILES CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxybenzaldehyde
Point de fusion 13°C to 14°C
Densité 1.08
Point d’ébullition 253°C to 255°C
Point d’éclair <110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.559
Quantité 25 g
Beilstein 386863
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethoxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethoxybenzaldehyde