Learn More
4-éthoxybenzhydrazide, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15438839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05433.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 58586-81-5 | C9H12N2O2 | 180.207 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxybenzhydrazide
CAS 58586-81-5
Point de fusion 124°C to 127°C
Formule moléculaire C9H12N2O2
Numéro MDL MFCD00017074
Quantité 5 g
Beilstein 2642900
Synonyme 4-ethoxybenzhydrazide, p-ethoxy benzhydrazide, 4-ethoxybenzenecarbohydrazide, acmc-20amjf, 4etophcon2, #, 4-ethoxybenzoic acid, hydrazide, benzoic acid,4-ethoxy-, hydrazide
Clé InChI STTILZBQLOSDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Nom IUPAC 4-éthoxybenzohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 180.207
CID PubChem 143561
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté ≥98%