Learn More
4-éthoxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438667 100 g 100g
11418667 5 g 5g
11428667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19806.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25117-74-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25117-74-2
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00001819
Clé InChI PJRLUGQMEZZDIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 4-ethoxy, p-ethoxycyanobenzene, p-ethoxybenzonitrile, 4-ethoxybenzoic acid nitrile, benzonitrile, p-ethoxy, 4-ethoxybenzenecarbonitrile, 4-ethoxy-benzonitrile, 4-ethyloxybenzonitrile, acmc-1cis8
CID PubChem 141176
Nom IUPAC 4-éthoxybenzonitrile
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxybenzonitrile
Point de fusion 60°C to 63°C
Point d’ébullition 258°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2613602
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.