Learn More
Alcool 4-éthoxybenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464103 50 g 50g
11454103 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464103 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10331.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6214-44-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
It is used in the identification of sulfation sites of metabolites and prediction of the compounds’ biological effects and in chemical investigation of Wedelia calendulacea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’identification des sites de sulfatation des métabolites et la prévision des effets biologiques des composés et dans l’étude chimique de Wedelia calendulacea.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6214-44-4
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00004655
Clé InChI UKFLLQIRBABMKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxybenzyl alcohol, 4-ethoxyphenyl methanol, p-ethoxybenzyl alcohol, 4-ethoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 4-ethoxy, 4-ethoxy-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-ethoxy, 4-ethoxyphenyl methanol #, 4-ethoxyphenyl methan-1-ol, 4-ethyloxy phenyl methanol
CID PubChem 80345
Nom IUPAC (4-éthoxyphényl)méthanol
SMILES CCOC1=CC=C(CO)C=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxybenzyl alcohol
Point de fusion 32°C to 34°C
Point d’ébullition 272°C to 274°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.532
Quantité 50 g
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.