Learn More
Bromure de 4-(éthoxycarbonyl)butylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
15415345 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15415345 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58248.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants, les chlorures acides et les acides. Stocker sous gaz inerte sec. Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 4-(Ethoxycarbonyl)butylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 265330-98-1
Densité 0.978
Formule moléculaire C7H13BrO2Zn
Formule linéaire CH3CH2O2C(CH2)4ZnBr
Numéro MDL MFCD00671978
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide, bromozinc 1+ ,ethyl pentanoate, ethyl 5-bromozincio pentanoate, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-ethoxy-5-oxopentylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 4-ethoxycarbonyl butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI JJSSUZYKRQXNFR-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCOC(=O)CCC[CH2-].[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);pentanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 274.463
CID PubChem 3260042
Poids de la formule 274.46
Visa mer Visa mindre
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.